Urine collection container, with snap-on lid
Lieferant: SARSTEDT
75.1355 76.1414 76.1414.100 76.1477 76.1477.100
SARS75.1355EA 85.1 EUR
SARS75.1355 SARS76.1414 SARS76.1414.100 SARS76.1477 SARS76.1477.100
Urine collection container, with snap-on lid
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Sammlung und Vorbereitung von Urinproben
PP, highly transparent.
  • Graduated
  • Excellent chemical resiatnce
  • Excellent temperature resistance
Disposable container for collection and storage of urine.
Bestellinformation: Snap-on lid must be ordered separately.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904