Urine collection container, for snap-on lid
Lieferant: SARSTEDT
75.565 76.566
SARS75.565EA 219 EUR
SARS75.565 SARS76.566
Urine collection container, for snap-on lid
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Sammlung und Vorbereitung von Urinproben
PP, translucent.
  • Graduated
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Disposable neutral container. For collection and storage of urine.
Bestellinformation: Snap-on lids must be ordered seperately.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904