Brutschränke, großvolumig, Heratherm™ General Protocol und Advanced Protocol Security Serie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
51029322 51029325 51029326 51029334 51029337 51029338
390-0696EA 6180 EUR
390-0696 390-0697 390-0698 390-0699 390-0700 390-0701
Brutschränke, großvolumig, Heratherm™ General Protocol und Advanced Protocol Security Serie
Brutschränke Standard-Brutschränke
Die großvolumigen Heratherm™ Inkubatoren wurden entwickelt, um ein Austrocknen der Proben zu verhindern. Alle Modelle besitzen eine große, leicht ablesbare Vakuumfluoreszenzanzeige und bieten eine benutzerfreundliche, mikroprozessorgesteuerte Bedienung mit Berührungsknopf und ein automatisches Übertemperatur-Alarmsystem zum Schutz der Proben.
  • Niedriger Gesamt-Energieverbrauch: Bis zu 25 % Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Einheiten
  • Schützt empfindliche Proben und bietet dennoch eine Homogenität von ± 0,5 °K und eine Temperaturstabilität von 0,4 °K bei 37 °C
  • Türen können für einen leichten Zugang über 180° weit geöffnet werden; die Einheiten haben Einlegeböden, die für die Reinigung leicht herausgenommen werden können, sowie eine innere Glastür, die eine freie Sicht auf die Proben ermöglicht, ohne diese zu beeinträchtigen
  • Zugangsöffnung auf der Rückseite (38 mm Ø) für eine unabhängige Datenüberwachung, standardmäßig im Lieferumfang enthalten
  • Timerfunktion zur Programmierung der Start- oder Abschaltzeiten für zusätzliche Energieersparnis
Die General Protocol Inkubatoren bieten ein schonendes Aufheizen durch natürlichen Luftwechsel und sind ideal für hohe Probenvolumen oder größere Proben. Die Geräte haben leicht zu reinigende Innenräume aus korrosionsfestem Edelstahl (1,4016), eine intuitive Benutzeroberfläche, ein gut ablesbares Display und arretierbare Laufrollen für eine problemlose Einrichtung, Stabilität und Mobilität im Labor. Es sind zwei Größen erhältlich, 400 oder 750 Liter.
Die Heratherm Advanced Protocol Security Inkubatoren bieten forcierte Umluft über einen Lüfter mit 2 Geschwindigkeiten für Anwendungen, die entweder eine niedrige Geschwindigkeit oder eine hohe Geschwindigkeit für eine bessere Temperaturstabilität und -homogenität benötigen. Die Geräte haben einen Innenraum aus Edelstahl (1.4301) und eine Zugangsöffnung (42 mm Ø) für externe Sensoren für eine unabhängige Datenüberwachung oder für andere Geräte für bestimmte Test-Aufbauten. Eine große Auswahl an zusätzlichen Funktionen gewährleisten größere Flexibilität, Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Die Geräte sind in zwei Größen, 400 oder 750 Liter, sowie mit einem Gehäuse aus Edelstahl erhältlich.
Lüfter hat zwei Geschwindigkeiten für unterschiedliche Anwendungen: eine niedrige Geschwindigkeit, um ein Austrocknen der Proben zu verhindern, und eine hohe Geschwindigkeit für eine bessere Temperaturstabilität und -homogenität
Großer Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +5 bis 105 °C; die Einheiten können für einige Trocknungsanwendungen verwendet werden
Zertifizierter Dekontaminationszyklus bei 140 °C, wodurch sich eine separate Autoklavierung oder die Verwendung von toxischen Dekontaminationsmitteln erübrigt
Türalarm warnt Benutzer, wenn Tür offen gelassen wird
Ausgeklügelter Timer bietet die Wahl zwischen einfachem Ein/Aus-Timer, sich wöchentlich wiederholendem Timer oder auf Grundlage des 24-Stunden-Zeitformat festgelegter Inkubatoraktivität
Lieferumfang: Lieferung mit 2 gelochten Edelstahleinlegeböden, zusätzliche Einlegeböden sind als optionales Zubehör erhältlich.