Slam Schutzbrille
Lieferant: Bollé Safety
SLAESP SLAWPCC5
BOLESLAESPEA 0 EUR
BOLESLAESP BOLESLAWPCC5
Slam Schutzbrille
Schutzbrillen
Modern designtes Modell mit außergewöhnlich leichtem Sitz und Komfort.
  • Panorama-Sichtfeld
  • Kratzfeste, beschlaghemmende, antistatische Beschichtungen
  • Höchste Abdeckung
  • Komfortbügel
Gewicht: 23 g.
Zertifizierungen: EN 166, EN 170 (klare Scheibe), EN 172 (rauchfarbene Scheibe).
Lieferumfang: Mit längenverstellbarem Band