Kapillarsäulen, LIPODEX®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
723360.25 723360.50 723362.25 723362.50 723364.25 723364.50 723366.25 723366.50 723368.25 723368.50 723379.25 723379.50 723382.10
MANA723360.25EA 1340 EUR
MANA723360.25 MANA723360.50 MANA723362.25 MANA723362.50 MANA723364.25 MANA723364.50 MANA723366.25 MANA723366.50 MANA723368.25 MANA723368.50 MANA723379.25 MANA723379.50 MANA723382.10
Kapillarsäulen, LIPODEX®
Chromatographiesäulen
Cyclodextrin-Phasen für die GC-Enantiomerentrennung.
LIPODEX® A wird für Kohlenhydrate, Polyole, Diole, Hydroxycarbonsäureester, (Epoxid-)Alkohole, Glycerinderivate, Spiroacetale, Ketone, Alkylhalogenide empfohlen.
Phase: Hexakis-(2,3,6-tri-O-pentyl)-α-cyclodextrin
LIPODEX® B wird für für Lactone, Diole (zyklische Carbonate), Aminole, Aldole (O-TFA), Glycerinderivate (zyklische Carbonate) empfohlen.
Phase: Hexakis-(2,6-di-O-pentyl-3-O-acetyl)-α-cyclodextrin
LIPODEX® C wird für Alkohole, Cyanhydrine, Olefine, Hydroxycarbonsäureester und Alkylhalogenide empfohlen.
Phase: Heptakis-(2,3,6-tri-O-pentyl)-β-cyclodextrin
LIPODEX® D wird für Amine (TFA), Aminole (TFA), trans-Cycloalkan-1,2-diole, trans-Cycloalkan-1,3-diole (TFA), β-Aminosäureester empfohlen.
Phase: Heptakis-(2,6-di-O-pentyl-3-O-acetyl)-β-cyclodextrin
LIPODEX® E ist ideal für α-Aminosäuren, α- und β-Hydroxycarbonsäureester, Alkohole (TFA), Diole (TFA), Ketone, Pheromone (zyklische Acetale), Amine, Alkylhalogenide, Lactone.
Phase: Octakis-(2,6-di-O-pentyl-3-O-butyryl)-γ-cyclodextrin
LIPODEX® G wird für Mentholisomere, Ketone, Alkohole, Carbonsäureester, Terpene empfohlen.
Phase: Octakis-(2,3-di-O-pentyl-6-O-methyl)-γ-cyclodextrin
Max. Temperatur im isothermen Betrieb 200 °C, max. Temperatur für kurze Isothermen im Temperaturprogramm 220 °C.
Es wurden zahlreiche Trennungen durchgeführt und in der Literatur veröffentlicht. Es lässt sich jedoch nicht pauschal vorhersagen, welche Phase eine gegebene Trennaufgabe lösen könnte.