Kapillarsäulen, Quarzglas
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
723101.10 723101.25 723105.10 723105.25 723106.10 723106.25 723108.10 723108.25 723148.10 723148.25 723151.10 723151.25 723346.10 723346.25 723348.10 723348.25 723349.10 723349.25 723501.10 723501.25 723558.10 723558.25 723560.10 723560.25 723562.10 723562.25 723706.10 723706.25 723707.10 723707.25 723708.10 723708.25 723709.10 723709.25 723710.10 723710.25 723711.10 723711.25 723712.10 723712.25 723713.10 723713.25 723714.10 723714.25 723790.1 723790.2 723791.1 723791.2 723792.1 723792.2 723793.1 723793.2
MANA723101.10EA 144 EUR
MANA723101.10 MANA723101.25 MANA723105.10 MANA723105.25 MANA723106.10 MANA723106.25 MANA723108.10 MANA723108.25 MANA723148.10 MANA723148.25 MANA723151.10 MANA723151.25 MANA723346.10 MANA723346.25 MANA723348.10 MANA723348.25 MANA723349.10 MANA723349.25 MANA723501.10 MANA723501.25 MANA723558.10 MANA723558.25 MANA723560.10 MANA723560.25 MANA723562.10 MANA723562.25 MANA723706.10 MANA723706.25 MANA723707.10 MANA723707.25 MANA723708.10 MANA723708.25 MANA723709.10 MANA723709.25 MANA723710.10 MANA723710.25 MANA723711.10 MANA723711.25 MANA723712.10 MANA723712.25 MANA723713.10 MANA723713.25 MANA723714.10 MANA723714.25 MANA723790.1 MANA723790.2 MANA723791.1 MANA723791.2 MANA723792.1 MANA723792.2 MANA723793.1 MANA723793.2
Kapillarsäulen, Quarzglas
Die Retentionslücken-Technik in Kombination mit der On-Column-Injektion ermöglicht die Konzentration eines großen Probenvolumens in der Kapillarsäule. Die Retentionslücke hängt vom verwendeten Lösungsmittel ab:
  • Me-Sil Retentionslücke ist nur für die Verwendung mit n-Hexan und Diethylether geeignet
  • Die Phe-Sil-Retentionslücke gilt für alle Lösungsmittel außer Methanol und Wasser
  • Die CW-Retentionslücke gilt für alle Lösungsmittel und insbesondere für Methanol und Wasser
Ein Retentionslücke muss ohne nennenswerte Retention inert sein und kann auch als Transferleitung oder Vorsäule verwendet werden. Me-Sil-Retentionslücken sind inerter als Phe-Sil, während Phe-Sil weniger anfällig für Verunreinigungen ist. Maximale Temperaturen für CW-Retentionslücken 250 °C, für Me-Sil- und Phe-Sil-Retentionslücken 320 °C.
Deaktivierte Kapillarsäulen werden zur Vorbereitung von Kapillarsäulen als Vorsäulen empfohlen, wenn eine größere Kontaminationskapazität erforderlich ist.
Unbehandelte Kapillaren werden für die Kapillarelektrophorese, die Vorbereitung von Kapillarsäulen und Kapillar-LC-Anwendungen empfohlen.