QuEChERS Dispersions-Kits
Lieferant: Agilent
5982-5456 5982-5022 5982-5056_U 5982-5058 5982-5121 5982-5122 5982-5156 5982-5158 5982-5221 5982-5222 5982-5256 5982-5258 5982-5321 5982-5021 5982-5421 5982-5356 5982-5356CH 5982-4921 5982-4956 5982-5021CH 5982-5022CH 5982-5056CH 5982-5058CH 5982-5121CH 5982-5156CH 5982-5158CH 5982-5256CH 5982-5258CH
HEWL5982-5456EA 340 EUR
HEWL5982-5456 HEWL5982-5022 HEWL5982-5056_U HEWL5982-5058 HEWL5982-5121 HEWL5982-5122 HEWL5982-5156 HEWL5982-5158 HEWL5982-5221 HEWL5982-5222 HEWL5982-5256 HEWL5982-5258 HEWL5982-5321 HEWL5982-5021 HEWL5982-5421 HEWL5982-5356 HEWL5982-5356CH HEWL5982-4921 HEWL5982-4956 HEWL5982-5021CH HEWL5982-5022CH HEWL5982-5056CH HEWL5982-5058CH HEWL5982-5121CH HEWL5982-5156CH HEWL5982-5158CH HEWL5982-5256CH HEWL5982-5258CH
QuEChERS Dispersions-Kits
Chromatographiesäulen
Stufe 2: Dispersive SPE-ReinigungWählen Sie das zerstreuend SPE-Kit, das für die Art der zu analysierenden Lebensmittel und die von Ihnen angewandte Methode geeignet ist. In diesem Schritt wird ein Aliquot des Probenextrakts aus Schritt eins (siehe QuEChERS-Extraktionskits) in ein 2- oder 15-ml-Zentrifugenröhrchen gegeben, das eine kleine Menge SPE-Sorbens und MgSO₄ enthält. Das Sorbens zieht störende Matrixmaterialien aus der Probe heraus, während das MgSO₄ dabei hilft, überschüssiges Wasser zu entfernen und die Analytverteilung zu verbessern.