QuEChERS Extraktions-Kits
Lieferant: Agilent
5982-7755 5982-5550 5982-5555 5982-5650 5982-5755 5982-5850 5982-6550 5982-6555 5982-6650 5982-6755 5982-7550 5982-7555 5982-7650 5982-5650CH 5982-5755CH 5982-5550CH 5982-5555CH 5982-1010
HEWL5982-7755EA 608 EUR
HEWL5982-7755 HEWL5982-5550 HEWL5982-5555 HEWL5982-5650 HEWL5982-5755 HEWL5982-5850 HEWL5982-6550 HEWL5982-6555 HEWL5982-6650 HEWL5982-6755 HEWL5982-7550 HEWL5982-7555 HEWL5982-7650 HEWL5982-5650CH HEWL5982-5755CH HEWL5982-5550CH HEWL5982-5555CH HEWL5982-1010
QuEChERS Extraktions-Kits
Chromatographiesäulen
Stufe 1: ExtraktionWählen Sie das Extraktionssalz-Päckchen basierend auf Ihrer Analysemethode, AOAC oder EN. Die gepufferten Extraktionssalze sind für stärker haftende Pestizide zugänglich. Die Zugabe von Lösungsmitteln und danach Salzen zu einer pulverisierten Obst- oder Gemüseprobe (10 g oder 15 g) ermöglicht es Ihnen, die interessanten Pestizide in die organische Schicht zu extrahieren. Das direkte Hinzufügen einer Lebensmittelprobe mit einem hohen Wasseranteil zu den Salzen kann jedoch eine exotherme Reaktion hervorrufen, die Ihre Rückgewinnung von Analyten beeinträchtigen kann.
  • Mit oder ohne 50-ml-Zentrifugenröhrchen und Kappen
  • Beinhaltet MgSO₄, NaCl, oder andere Puffersalze;
  • vorgewogen in wasserfreien Päckchen
QuEChERS Salze und Puffer in wasserfreien Päckchen. Auf diese Weise können sie hinzugefügt werden, nachdem Sie Ihr Lösungsmittel, wie in den QuEChERS-Methoden angegeben, zur Probe gegeben haben.