Vorfilter und Netzfilter
Lieferant: Merck
AN3H04700 AN0604700 AN1204700 AN2504700 PP2514250 PP4502500 PP4504700 PP4509030 PP2504700 PP2502500 AN1H04700 AN5004700
MILFAN3H04700EA 168 EUR
MILFAN3H04700 MILFAN0604700 MILFAN1204700 MILFAN2504700 MILFPP2514250 MILFPP4502500 MILFPP4504700 MILFPP4509030 MILFPP2504700 MILFPP2502500 MILFAN1H04700 MILFAN5004700
Vorfilter und Netzfilter
Filter Membranfilter
Diese weißen PP-Filter sind für die allgemeine Klärung und Vorfiltration von Lösungsmitteln, deionisiertem Wasser und die Reduzierung der Biobelastung konzipiert.
  • Umfassende thermische Kompatibilität
  • Kompatibel mit aggressiven Lösungsmitteln
Die Vorfilter bieten eine hohe Partikelrückhaltung, hohe Schmutzaufnahmekapazität und geringen Druckabfall. Sie sind für die Filtration organischer Lösungsmittel konzipiert, können aber, wenn sie richtig mit Alkohol benetzt sind, auch für die Filtration wässriger Lösungen verwendet werden. Sie sind ideal für die allgemeine Vorfiltration und Klärung und für organische Lösungsmittel geeignet.
Nylonfilter sind mit einer breiten Palette von Lösungsmitteln kompatibel.
Zwei Typen sind verfügbar:
1. Nylonmembranfilter mit Porengrößen von 0,20 bis 1,2 µm
2. Gewebte Netzfilter mit Maschenöffnungen von 5 bis 180 µm