Sicherheitsschuhe, Slipper, Bacou Pro'Clean Black, sperian
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
6246130/39 6246130/40 6246130/44
114-3382EA 0 EUR
114-3382 114-3383 114-3387
Sicherheitsschuhe, Slipper, Bacou Pro'Clean Black, sperian
Schuhe und Stiefel
Sicherheitsslipper aus atmungsaktivem wasserabweisendem Mikrofaser-Obermaterial, extrabreite Sohle für bessere Stabilität. Äußerst komfortabel, da sich die Innensohle perfekt an die Fußform anpasst. Die Zwei-Dichten-PU-Laufsohle ist gegen Temperaturschwankungen, Abrieb sowie Säuren und Basen in begrenzten bis niedrigen Konzentrationen beständig.
  • Nahtloses Obermaterial zur Minimierung von Kontaminationen
  • Leichte und flexible PU-Laufsohle gewährleistet Stoßdämpfung und hohe Rutschfestigkeit
  • Herausnehmbare antibakterielle/antistatische Einlegesohle aus Zwei-Dichten-PU-Schaum mit bequemen Fersenpolstern
  • Leichte, metallfreie Polymer-Zehenschutzkappe Spacium™ (200 J)
Colour: Black
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN ISO 20345; S2, SRC.