Ammonium-1-pyrrolidincarbodithioat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B23731.14
B23731.22
B23731.14EA
48.3
EUR
B23731.14
B23731.22
Ammonium-1-pyrrolidincarbodithioat ≥98%
Ammonium-1-pyrrolidincarbodithioat
Purity: 98%
CAS No.: 5108-96-3
Molecular Formula: C5H12N2S2
Formula Weight: 164.29
Melting Point: 150-155°
Beilstein Reference: 3730472
Formel:
C₅H₁₂N₂S₂ Schmelzpunkt: 150…155 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012720 CAS-Nummer: 5108-96-3 EINECS: 225-834-4 |