Ethyl-2-oxocyclopentancarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethylcyclopentanone-2-carboxylate, Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
168092-100G
168092-25G
SIAL168092-100GEA
159
EUR
SIAL168092-100G
SIAL168092-25G
Ethyl-2-oxocyclopentancarboxylat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2-oxocyclopentancarboxylat
Formel:
C₈H₁₂O₃ |
MDL Number:
MFCD00001412 CAS-Nummer: 611-10-9 EINECS: 210-253-0 |