Chromon-3-carbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A14422.03
A14422.06
A14422.14
A14422.03EA
40
EUR
A14422.03
A14422.06
A14422.14
Chromon-3-carbonsäure ≥98%
Chromon-3-carbonsäure
Purity: 98%
CAS No.: 39079-62-4
Molecular Formula: C10H6O4
Formula Weight: 190.15
Melting Point: 198-203°
Beilstein Reference: 1074111
Formel:
C₁₀H₆O₄ Schmelzpunkt: 198…203 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017338 CAS-Nummer: 39079-62-4 |