Methyl-4-(brommethyl)benzoat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
SEW03798.1 SEW03798EA SEW03798.50
MAYBSEW03798.1EA 0 EUR
MAYBSEW03798.1 MAYBSEW03798EA MAYBSEW03798.50
Methyl-4-(brommethyl)benzoat
Methyl-4-(brommethyl)benzoat
Formel: C₉H₉BrO₂
Molekulargewicht: 229.07 g/mol
MDL Number: MFCD00032453
CAS-Nummer: 2417-72-3