Zirkonium-Standardlösung, 1.000 mg/l Zr in 5%iger Salzsäure mit Flußsäure (max. 1%) AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86726.180EA 86 EUR
86726.180 86726.260
Zirkonium-Standardlösung, 1.000 mg/l Zr in 5%iger Salzsäure mit Flußsäure (max. 1%) AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Zirkonium-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%