tert-Butyldimethylsilyltrifluormethansulfonat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
t-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
209860050
209860250
ACRO209860050EA
70.7
EUR
ACRO209860050
ACRO209860250
tert-Butyldimethylsilyltrifluormethansulfonat 98%
tert-Butyldimethylsilyltrifluormethansulfonat
Formel:
C₇H₁₅F₃O₃SSi Siedepunkt: 65…67 °C (12 mmHg) Flammpunkt: 36 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000405 CAS-Nummer: 69739-34-0 EINECS: 274-102-0 UN-Nummer: 2920 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3850 to 1.3880 (20°C, 589 nm) |
Assay | ≥97.5 % |