Bismut(III)-2-ethylhexanoat ∼92% in 2-Ethylhexansäure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Bismuth 2-ethylhexanoate
45500.06
45500.14
45500.22
45500.06EA
33.5
EUR
45500.06
45500.14
45500.22
Bismut(III)-2-ethylhexanoat ∼92% in 2-Ethylhexansäure
Bismut(III)-2-ethylhexanoat
Purity: 92%
CAS No.: 67874-71-9
Molecular Formula: C24H45BiO6
Formula Weight: 638.61
Physical Form: Liquid
Formel:
C₂₄H₄₅BiO₆ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00043803 CAS-Nummer: 67874-71-9 EINECS: 267-499-7 |