4-Phenylpyridin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Phenylpyridin-1-ium-1-olate, 4-Phenylpyridine 1-oxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
183490-25G 183490-5G
SIAL183490-25GEA 526 EUR
SIAL183490-25G SIAL183490-5G
4-Phenylpyridin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
4-Phenylpyridin-N-oxid
Formel: C₁₁H₉NO
Molekulargewicht: 171.1953 g/mol
MDL Number: MFCD00006208
CAS-Nummer: 1131-61-9
EINECS: 214-467-5