2-(4-Fluorphenoxy)nicotinsäure
Lieferant: Thermo Scientific
TL00878DA TL00878EA TL00878.50
MAYBTL00878DAEA 0 EUR
MAYBTL00878DA MAYBTL00878EA MAYBTL00878.50
2-(4-Fluorphenoxy)nicotinsäure
2-(4-Fluorphenoxy)nicotinsäure
Formel: C₁₂H₈FNO₃
MDL Number: MFCD00833409
CAS-Nummer: 54629-13-9