Dimethyl-2,6-pyridindicarboxylat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate
H32251.18 H32251.09
H32251.18EA 165 EUR
H32251.18 H32251.09
Dimethyl-2,6-pyridindicarboxylat ≥98%
Dimethyl-2,6-pyridindicarboxylat
Purity: 98% CAS No.: 5453-67-8 Molecular Formula: C9H9NO4 Formula Weight: 195.17 Melting Point: 119-122° MDL No.: MFCD00134493
Formel: C₉H₉NO₄
Schmelzpunkt: 119…122 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134493
CAS-Nummer: 5453-67-8
EINECS: 226-697-3