Nicotinoylchlorid Hydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
338410050 338410250 338411000
ACRO338410050EA 25.9 EUR
ACRO338410050 ACRO338410250 ACRO338411000
Nicotinoylchlorid Hydrochlorid 97%
Nicotinoylchlorid Hydrochlorid
Formel: C₆H₅Cl₂NO
Schmelzpunkt: 151…156 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012820
CAS-Nummer: 20260-53-1
EINECS: 243-648-1
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 156 °C
Titration RCOCl 96.0 to 104.0 %