2-(4-Chlorphenoxy)nicotinsäure
Lieferant: Thermo Scientific
BTB08733.1 BTB08733.10 BTB08733.50
MAYBBTB08733.1EA 0 EUR
MAYBBTB08733.1 MAYBBTB08733.10 MAYBBTB08733.50
2-(4-Chlorphenoxy)nicotinsäure
2-(4-Chlorphenoxy)nicotinsäure
Formel: C₁₂H₈ClNO₃
MDL Number: MFCD00052116
CAS-Nummer: 51362-37-9