4-Iod-2-(trifluormethyl)benzonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H55609.03 H55609.06
H55609.03EA 43.9 EUR
H55609.03 H55609.06
4-Iod-2-(trifluormethyl)benzonitril ≥97%
4-Iod-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₃IN
Schmelzpunkt: 50…55 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08458091
CAS-Nummer: 101066-87-9
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III