Mangan(II)nitrat 50% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
33340.36
33340.A3
33340.36EA
65.2
EUR
33340.36
33340.A3
Mangan(II)nitrat 50% (w/w) in wässriger Lösung
Mangan(II)nitrat
CAS No.: 10377-66-9
Molecular Formula: MnN2O6
Formula Weight: 178.95
Physical Form: Liquid
Appearance: Pink
Odour: Amine-like
pH: 1.0
UN No.: 3093
MDL No.: MFCD00011112
Formel:
Mn(NO₃)₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011112 CAS-Nummer: 10377-66-9 EINECS: 233-828-8 UN-Nummer: 3093 ADR: 8,II |