Cobalt(II)oxalat Dihydrat, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Cobalt(II) oxalate dihydrate
87758.06 87758.14 87758.22 87758.36
87758.06EA 33.9 EUR
87758.06 87758.14 87758.22 87758.36
Cobalt(II)oxalat Dihydrat, Reagenzqualität
Cobalt(II)oxalat Dihydrat
CAS No.: 5965-38-8 Molecular Formula: CoC2O4.2H2O Formula Weight: 182.98 (146.95anhy) Physical Form: Powder Density: 3.021 Odour: Odourless Merck Reference: 14,2445 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00050793
Stabilizer for HCN, temperature indicator
Formel: C₂CoO₄·2H₂O
Schmelzpunkt: 229…231 °C (dec.)
Dichte: 3.021
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03414148
CAS-Nummer: 5965-38-8
EINECS: 212-409-3
UN-Nummer: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2445