6-Fluorchromon 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H31907.03 H31907.06
H31907.03EA 37 EUR
H31907.03 H31907.06
6-Fluorchromon 97%
6-Fluorchromon
Purity: 97% CAS No.: 105300-38-7 Molecular Formula: C9H5FO2 Formula Weight: 164.14 Melting Point: 166-169° MDL No.: MFCD03094002
Formel: C₉H₅FO₂
Schmelzpunkt: 166…169 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094002
CAS-Nummer: 105300-38-7