N-(Cyanacetyl)morpholin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Morpholino-3-oxopropanenitrile, 3-(Morpholin-4-yl)-3-oxopropanenitrile
A11969.03
A11969.06
A11969.03EA
30.4
EUR
A11969.03
A11969.06
N-(Cyanacetyl)morpholin ≥98%
N-(Cyanacetyl)morpholin
Purity: 98%
CAS No.: 15029-32-0
Molecular Formula: C7H10N2O2
Formula Weight: 154.17
Odour: Odourless
Melting Point: 85-88°
Beilstein Reference: 135525
MDL No.: MFCD00023353
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂ Schmelzpunkt: 85…88 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00023353 CAS-Nummer: 15029-32-0 EINECS: 239-112-1 |