Thulium-Standardlösung, 1.000 mg/l Tm in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86719.180EA 35.7 EUR
86719.180 86719.260
Thulium-Standardlösung, 1.000 mg/l Tm in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Thulium-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%