Beryllium-Standardlösung, 1.000 mg/l Be in 2%iger Salzsäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86665.180EA
103
EUR
86665.180
86665.260
Beryllium-Standardlösung, 1.000 mg/l Be in 2%iger Salzsäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Beryllium-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%