Natriumhexanitrokobalt(III)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Sodium cobaltnitrite, Trisodium hexanitritocobaltate
A11216.18 A11216.30
A11216.18EA 51.2 EUR
A11216.18 A11216.30
Natriumhexanitrokobalt(III)
Natriumhexanitrokobalt(III)
CAS No.: 14649-73-1 Molecular Formula: CoN6Na3O12 Formula Weight: 403.94 Odour: Odourless Melting Point: 220° dec. Merck Reference: 14,8603 MDL No.: MFCD00003512
Formel: CoN₆Na₃O₁₂
Schmelzpunkt: 220 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003512
CAS-Nummer: 13600-98-1
EINECS: 237-077-7
UN-Nummer: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8603