Calciumsulfat, Drierite™ 3 mm (8 mesh) für die Trocknung, mit Indikator (Kobalt (II) Chlorid)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
89751.TD 89751.XA
89751.TDEA 64.8 EUR
89751.TD 89751.XA
Calciumsulfat, Drierite™ 3 mm (8 mesh) für die Trocknung, mit Indikator (Kobalt (II) Chlorid)
Calcium sulphate
CAS No.: 7778-18-9 Physical Form: Granular -8 Mesh Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Blue to pink Odour: Odourless Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00010912
Formel: CaO₄S
Molekulargewicht: 136.14 g/mol
Schmelzpunkt: 1350
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010912
CAS-Nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,1706