Calciumsulfat, Drierite™ 6 mm (4 mesh) für die Trocknung, mit Indikator (Kobalt (II) Chlorid)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
43065.TD
43065.XA
43065.TDEA
54.4
EUR
43065.TD
43065.XA
Calciumsulfat, Drierite™ 6 mm (4 mesh) für die Trocknung, mit Indikator (Kobalt (II) Chlorid)
Calcium sulphate
CAS No.: 7778-18-9
Physical Form: Granular, -4+6 Mesh
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Blue to pink
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00010912
Formel:
CaO₄S Molekulargewicht: 136.14 g/mol Schmelzpunkt: 1350 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010912 CAS-Nummer: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 UN-Nummer: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,1706 |