Calciumsulfat, Drierite™ 10-20 mesh for drying, mit Indikator (Kobalt (II) Chlorid)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
350010020 350015000 350010100
ACRO350010020EA 273 EUR
ACRO350010020 ACRO350015000 ACRO350010100
Calciumsulfat, Drierite™ 10-20 mesh for drying, mit Indikator (Kobalt (II) Chlorid)
Calcium sulphate
Formel: CaO₄S
Molekulargewicht: 136.14 g/mol
Schmelzpunkt: 1450 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010912
CAS-Nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01711
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Blue Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 10 to 20 mesh
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical of fatty acids: