Calciumsulfat, Drierite™ 6 mm (4 mesh) für die Trocknung, mit Indikator (Kobalt (II) Chlorid)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
219080020
219085000
219080100
ACRO219080020EA
323
EUR
ACRO219080020
ACRO219085000
ACRO219080100
Calciumsulfat, Drierite™ 6 mm (4 mesh) für die Trocknung, mit Indikator (Kobalt (II) Chlorid)
Calcium sulphate
Formel:
CaO₄S Molekulargewicht: 136.14 g/mol Schmelzpunkt: 1450 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010912 CAS-Nummer: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 UN-Nummer: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,01711 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Blue Irregular granules |
Water | ≤0.3 % |
Particle size | 4 mesh |
Composition | ≤2 % (CoCl2) Typical |