Platin-Standardlösung, 1.000 mg/l Pt in 10%iger Salzsäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86701.260EA 291 EUR
86701.260 86701.180
Platin-Standardlösung, 1.000 mg/l Pt in 10%iger Salzsäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Platin-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%