Calciumsulfat, Drierite™ 8 mesh for drying, ohne Indikator
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
219050020 219055000 219050100
ACRO219050020EA 128 EUR
ACRO219050020 ACRO219055000 ACRO219050100
Calciumsulfat, Drierite™ 8 mesh for drying, ohne Indikator
Calcium sulphate
Formel: CaO₄S
Molekulargewicht: 136.14 g/mol
Schmelzpunkt: 1450 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010912
CAS-Nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 8 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical