PYREX®-Flaschen, Media-Lab, klar, ohne Verschluss und Ausgießring
Lieferant: SciLabware
1517/01 1517/02 1517/04 1517/06 1517/08 1517/10 1517/12 1517/16 1517/18 1517/05 1517/14
BIBB1517/01EA 72.3 EUR
BIBB1517/01 215-3528 215-3129 215-3130 215-3529 215-3530 215-3535 215-3536 BIBB1517/18 BIBB1517/05 BIBB1517/14
PYREX®-Flaschen, Media-Lab, klar, ohne Verschluss und Ausgießring
Flaschen Glasflaschen
Diese Media-Lab-Flaschen entsprechen der Serie 1516, werden jedoch ohne den blauen Polypropylen-Schraubverschluss und den transparenten Ausgießring geliefert.
  • Nur Flaschen; Lieferung ohne Verschluss und Ausgießring
  • Mit Trace-Code für herunterladbares Chargenzertifikat bedruckt
  • Abgeschrägte Schultern für sanftes Ausgießen
  • Weiße Graduierung und Markierung
Diese Flaschen aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas eignen sich ideal zum Mischen und Aufbewahren von Nährmedien.
Die 25-ml-Flasche verfügt über einen Glasrand und benötigt keinen Ausgießring.
Zertifizierungen:
Gemäß ISO 4796
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten