Stericup®, Steritop™ Flaschenaufsatzvakuumfilter-Systeme
Lieferant: Merck
SCGPU11RE SC00B02RE SCGVU02RE SCHVU01RE S2GPU10RE S2GPU11RE S2GPU02RE S2HVU11RE S2GPU01RE S2HVU05RE S200B05RE S2GVU10RE S200B02RE S200B10RE S2GPU05RE S2HVU01RE S2HVU02RE
515-0033EA 0 EUR
515-0033 MILFSC00B02RE 515-0037 515-0041 MILFS2GPU10RE MILFS2GPU11RE MILFS2GPU02RE MILFS2HVU11RE MILFS2GPU01RE MILFS2HVU05RE MILFS200B05RE MILFS2GVU10RE MILFS200B02RE MILFS200B10RE MILFS2GPU05RE MILFS2HVU01RE MILFS2HVU02RE
Stericup®, Steritop™ Flaschenaufsatzvakuumfilter-Systeme
Filter Flaschenaufsatzfilter
Ideal zum Sterilisieren von Gewebekulturmedien, Puffern oder anderen wässrigen Lösungen. Die spitze, konische Auffangflasche und das kompakte Profil des Stericup®-Designs verbessern die Stabilität und erleichtern das Greifen der Auffangflasche.
  • Anschlüsse: Schlauchnippel Vakuumeinlass
  • Max. Betriebstemperatur: 45 °C
Der Boden des Kolbens ist leicht vertieft, sodass verschlossene Kolben zur Lagerung gestapelt werden können. Eine kleine Lasche im Inneren des Trichters sichert einen Vorfilter während der Filtration an Ort und Stelle. Zum zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen sind die Gewinde der Flaschenkappe leicht versenkt, falls die Kappe versehentlich eine Arbeitsfläche berührt.
Millipore Express® PLUS (PES); Durapore® (PVDF) oder Millipore Express® (PES)-Membran, PS-Gehäuse, steril. Stericup®-Filterbecher kombinieren eine Filtereinheit mit einer Auffangflasche und einer Kappe für die Verarbeitung und Lagerung.
Steritop™-Flaschenaufsatzfiltereinheiten können mit Flaschen verwendet werden, die entweder eine schmale (33 mm) oder eine weite (45 mm) Öffnung haben.