Vernetzte und gebundene μSIL-Kapillaren
Lieferant: Agilent
194-8111 196-7203 199-2602 196-1002
HEWL194-8111EA 450 EUR
HEWL194-8111 HEWL196-7203 HEWL199-2602 VARI196-1002
Vernetzte und gebundene μSIL-Kapillaren
Elektrophorese-Systeme Kapillarelektrophorese-Systeme
Eine Reihe beschichteter Kapillaren, die speziell für CE entwickelt wurden und durch Vernetzung und Bindung eines neuartigen, proprietären Fluorkohlenwasserstoffpolymers (FC) hergestellt werden. μSIL-FC-Kapillaren sind chemisch inert, hydrophob und von einem pH-Wert von 2,5 bis 10 stabil.
Diese Kapillaren sind ein Muss für cIEF-, Protein-, Peptid- und Kohlenhydrattrennungen sowie austauschbare Gel-CE-Anwendungen wie Oligonukleotide, DNA-Fragmente und PCR-Produkttrennungen.
μSIL-DNA-Kapillaren sind ebenfalls mit einem FC-Polymer beschichtet, haben jedoch einen Innendurchmesser von 75 μm, um der Viskosität von verwickelten Polymerlösungen gerecht zu werden. Alle μSIL-Kapillaren werden chargenweise getestet, um höchste Leistung und Reproduzierbarkeit sicherzustellen.
μSIL-WAX verfügt über eine modifizierte, hydrophile Polyethylenoxid-Beschichtung, die durch ein spezielles Vernetzungs- und Bindungsverfahren hergestellt wird. Die Beschichtung maskiert effektiv aktive Silanolstellen und bietet außergewöhnliche Effizienz, Auflösung, Spitzenform und Reproduzierbarkeit. Die hochstabile Beschichtung und der nahezu Null-EOF von μSIL-WAX machen die Kapillare ideal für CE-MS und Protein- und Peptidtrennungen von pH 2 bis 5.