Universelle unbeschichtete geschmolzenes Silica Kapillaren
Lieferant: Agilent
160-2644-5 160-2650-5 160-2660-5 190-0131 190-0231 190-0331 190-0431
HEWL160-2644-5EA 150 EUR
HEWL160-2644-5 HEWL160-2650-5 HEWL160-2660-5 HEWL190-0131 HEWL190-0231 HEWL190-0331 HEWL190-0431
Universelle unbeschichtete geschmolzenes Silica Kapillaren
Elektrophorese-Systeme Kapillarelektrophorese-Systeme
Universelle unbeschichtete geschmolzenes Silica Kapillaren haben ein Fenster, 750 mm effektive Länge und 363 μm Ext.Ø, passen in jedes CE-Instrument.