Unbeschichtete geschmolzenes Silica Kapillaren mit erweitertem Lichtweg (Blasenzelle), ID 75 μm, Blasenfaktor 2,7
Lieferant: Agilent
G1600-60132 G1600-60232 G1600-60332 G1600-61132 G1600-61232 G1600-61332 G1600-62132 G1600-62232 G1600-62332 G1600-64232 G1600-64332 G1600-60233
HEWLG1600-60132EA 205 EUR
HEWLG1600-60132 HEWLG1600-60232 HEWLG1600-60332 HEWLG1600-61132 HEWLG1600-61232 HEWLG1600-61332 HEWLG1600-62132 HEWLG1600-62232 HEWLG1600-62332 HEWLG1600-64232 HEWLG1600-64332 HEWLG1600-60233
Unbeschichtete geschmolzenes Silica Kapillaren mit erweitertem Lichtweg (Blasenzelle), ID 75 μm, Blasenfaktor 2,7
Elektrophorese-Systeme Kapillarelektrophorese-Systeme
Mit Kapillaren mit erweitertem Lichtweg (Blasenzellenkapillaren) von Agilent Technologies kann die Empfindlichkeit im Vergleich zu Standardkapillaren um das 3- bis 5-fache verbessert werden. Bei Kapillaren mit erweitertem Lichtweg wird der Innendurchmesser nur am Detektionsfenster vergrößert, wodurch die Empfindlichkeit einer Kapillare mit großem Innendurchmesser und die geringe Stromerzeugung einer Kapillare mit schmalem Innendurchmesser erreicht wird.
Bei Verwendung mit passenden optischen Justierungsschnittstellen von Agilent wird die Auflösung nicht beeinträchtigt.
Durch einen computergesteuerten, proprietären Prozess wird der Durchmesser um das Drei- bis Fünffache vergrößert, mit einer Fertigungspräzision von besser als 3%. Dieses Verfahren ermöglicht eine Erweiterung der Detektionsweglänge von Kapillaren mit 25 μm Innendurchmesser auf 125 μm, 50 μm auf 150 μm, 75 μm auf 200 μm.