Schnittfeste Armstulpen
Lieferant: Ansell
70-114 70-118 70-123 70-110
113-8690EA 9.6 EUR
113-8690 112-2932 112-2934 112-2930
Schnittfeste Armstulpen
Arbeitskleidung
Diese Strickfutterstulpen bestehen aus 100 % High-Tech-Fasern (Kevlar®-Para-Aramid).
  • Außergewöhnlicher Schnittschutz mit guter Beweglichkeit
  • Die meisten Modelle sind zum Schutz des Handgelenks mit Daumenlöchern versehen
Verfügbar in mehreren Ausführungen für optimale Flexibilität und Schnittschutz.
Gauge: 24
Zertifizierungen: EN 388 (134X), EN 407 (X1XXXX); Kat. II