Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® 58-270
Lieferant: Ansell
58-270/7 58-270/9 58-270/8 58-270/10 58-270/11 58-270/6
112-1980EA 119 EUR
112-1980 112-1986 112-1985 112-1987 112-1988 ANSE58-270/6
Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® 58-270
Handschuhe
Dieser mit Nitril beschichtete Nylonhandschuh wurde speziell für leichte bis mittelschwere chemische Anwendungen entwickelt.
  • Hervorragende Griffsicherheit dank Ansell Grip Technology™
  • Dünne, doppelwandige Nitrilbeschichtung und nahtloses Nylonfutter mit Stärke 15 verleihen dem Handschuh ein ausgezeichnetes Tastgefühl und Flexibilität
  • Einfaches An- und Ausziehen, minimaler Wärmestau verringert Transpiration
  • Flüssigkeitsdicht: schützt die Hände vor schädlichem Kontakt mit Ölen, Chemikalien und anderen Flüssigkeiten
  • Form der Sicherheitsstulpe verhindert ein Scheuern und vermeidet eine Reizung der bloßen Hand
Ideal geeignet für Wartungsarbeiten, leichte Montagearbeiten in chemischen Umgebungen, den Umgang mit fettigen und öligen Gegenständen, sowie für den Umgang mit Lacken, Farben, Farbstoffen, Leimen und Klebstoffen.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (3131A), EN 1149; AQL 0,65; Kat. III
Zugelassen für Lebensmittelkontakt