Festphasenextraktionskartuschen, Bond Elut™ SCX
Lieferant: VARIAN
12162040B 12166011B 12113013 12113039 7540701C 12102040 12102013 12102075 12256053 12256011 12256054 14113039 14256011 14256019 14256027 14256035 14102013 14102075 14102040 12102098 7550701C 7550702C 7550704C 75507050
551-0376EA 0 EUR
551-0376 551-0383 VARI12113013 551-0347 551-0431 551-0323 551-0309 549-0791 549-0833 549-0821 549-0834 VARI14113039 549-0857 549-0862 549-0867 549-0871 549-0842 549-0852 549-0847 549-0797 VARI7550701C VARI7550702C VARI7550704C VARI75507050
Festphasenextraktionskartuschen, Bond Elut™ SCX
Chromatographiesäulen
Bond Elut™ SCX ist ein starker Kationenaustauscher mit einem sehr niedrigen pKa. Obwohl der pKa dem von Bond Elut™ PRS ähnelt, erhöht das Vorhandensein des Benzolrings in der Funktionsgruppe das Potenzial für unpolare Wechselwirkungen. Diese unpolare Eigenschaft wird besonders wichtig, wenn Ionenaustausch aus wässrigen Systemen durchgeführt wird, wo Selektivität gegenüber Verbindungen mit kationischem und unpolarem Charakter beobachtet wird.
  • Nützlich für Verbindungen mit sowohl kationischen als auch unpolaren Eigenschaften
  • Hervorragende Reinigung von einem einzigen Sorbens
  • Sehr niedriger pKa-Ligand löst starke Analytwechselwirkung aus