2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cryptopyrrole, 3-Ethyl-2,4-dimethylpyrrole, Kryptopyrrole
M-Clarity™ quality level = MQ100
D158402-25G D158402-5G
SIALD158402-25GEA 372 EUR
SIALD158402-25G SIALD158402-5G
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrol, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole
Formel: C₈H₁₃N
MDL Number: MFCD00005222
CAS-Nummer: 517-22-6
EINECS: 208-234-7