Trenbolon, Supelco®
Lieferant: Merck
T3925-250MG T3925-1G
T3925-250MGEA 173 EUR
T3925-250MG T3925-1G
Trenbolon, Supelco®
Trenbolon
Formel: C₁₈H₂₂O₂
MDL Number: MFCD00214395
CAS-Nummer: 10161-33-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d76fddbeca1fe143524f4a1858afafdecfa322e0&vid=a7b906d0f2624cdcdd3fb31c670964ff535e13a7&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=965a3e1bb952689e40931c3466a3f643217e6aea&vid=53c2392d2eb1e09ec6d45d99e608dde06f9c8638&prid=web&clid=SAPDAM