Fmoc-OSu (N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
46920-100G-F 46920-25G-F 46920-5G-F
SIAL46920-100G-FEA 358 EUR
SIAL46920-100G-F SIAL46920-25G-F SIAL46920-5G-F
Fmoc-OSu (N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid), Sigma-Aldrich®
Formel: C₁₉H₁₅NO₅
MDL Number: MFCD00010733
CAS-Nummer: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5