(S)-(-)-1-Boc-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
337595-1G 337595-250MG
SIAL337595-1GEA 527 EUR
SIAL337595-1G SIAL337595-250MG
(S)-(-)-1-Boc-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinon, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1-Boc-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinon
Formel: C₁₃H₂₄N₂O₃
MDL Number: MFCD00075101
CAS-Nummer: 119838-38-9