N-Fmoc-L-leucin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
47633-50G-F
47633-5G-F
SIAL47633-50G-FEA
77.2
EUR
SIAL47633-50G-F
SIAL47633-5G-F
N-Fmoc-L-leucin, Sigma-Aldrich®
N-Fmoc-L-leucin
Formel:
C₂₁H₂₃NO₄ Molekulargewicht: 353.4 g/mol |
MDL Number:
MFCD00037133 CAS-Nummer: 35661-60-0 EINECS: 252-662-7 |