N-Fmoc-L-leucin
Lieferant: Thermo Scientific
NRB05198.1
NRB05198EA
NRB05198EE
MAYBNRB05198.1EA
0
EUR
MAYBNRB05198.1
MAYBNRB05198EA
MAYBNRB05198EE
N-Fmoc-L-leucin
N-Fmoc-L-leucin
Formel:
C₂₁H₂₃NO₄ Molekulargewicht: 353.4 g/mol |
MDL Number:
MFCD00037133 CAS-Nummer: 35661-60-0 EINECS: 252-662-7 |